Välkommen till Fisher Scientific
2009-03-11 Heraeus HERAcell® 150i CO2 InkubatorerKopparmantlad inkubator till samma pris som för rostfritt stål!!!
Heraeus HERAcell® 150i är utrustade med en interaktiv touch screen vilken förenklar handhavandet och inställningar av inkubatorns olika parametrar.
Man har via denna touch screen, också möjlighet att logga händelser, t.ex. antal dörröppningar och temperatur, under upp till 17 dagar. Via USB ingång kan man lätt överföra lagrad information till ett USB minne eller extern PC. Bästa skydd mot kontamination! Det automatiska dekontamineringsystemet ContraCon dekontaminerar inkubatorns inre, såväl som vatten reservoir för luftfuktning. Sensorer, anslutningar och hyllor behöver ej tas bort under dekontamineringscykeln. » Rundade hörn inuti inkubatorn underlättar rengöring. » Möjlighet att få inkubatorn med interiör i koppar. Koppar har en antimikrobiell effekt och förhindrar effektivt växt av bakterier och svamp på inkubatorns väggar och reducerar därmed risken för kontaminering av cellkulturer. |
Om Oss | Kontakta Oss | Försäljningsvillkor
Växeltelefon: 031 - 352 32 00 | Ordertelefon: 031 - 352 32 30 | Fax: 031 - 352 32 50
Copyright © 2010 Thermo Fisher Scientific Inc.