Välkommen till Fisher Scientific
Information Fisher Scientific serviceorganisation
Fisher Scientific har en rikstäckande serviceorganisation med fabriksutbildade servicetekniker. Fisher Scientific utför såväl akutservice som förebyggande underhållsservice på samtliga instrument som vi saluför. Exempel på serviceavtal:CO2-inkubatorservice 1. Operatörsäkerhet. - Kontroll av nätanslutning, jordning, och läckström. 2. Funktionskontroll. - Kontroll av manöverpanel, autozero funktion, larmnivåer, gastryck, slangar, regulatorer och tätningar. - Filter bytes 3. Validering - Temperaturkontroll på 1-9 punkter i upp till 15 timmar. - CO2 kontroll - RH%-kontroll - O2 kontroll. - Mätinstrumenten som används är kontrollerade på av Swedac ackrediterade mätlab, spårbarhet finns. - Justeringar utförs vid behov. Pris från 2.600:- Gå vidare till pipettservice »För Servicefrågor, kontakta oss
Servicechef
Serviceingenjör
Serviceingenjör
Serviceingenjör
Serviceingenjör
Pipettkalibrering
Kontakta oss
Postadress
Besöksadress: |
Om Oss | Kontakta Oss | Försäljningsvillkor
Växeltelefon: 031 - 352 32 00 | Ordertelefon: 031 - 352 32 30 | Fax: 031 - 352 32 50
Copyright © 2010 Thermo Fisher Scientific Inc.