Läs mer
5-Hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-3778744 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mL
20 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
100ml
20ml
5ml
Product Code. 10193381
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 120780050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-49-9
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
MDL-nummer MFCD00008793
InChI-nyckel RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC-namn hex-5-en-2-one
LEDER CC(=O)CCC=C
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Hexen-2-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 128°C to 129°C
Flampunkt 23°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH2COCH3
Brytningsindex 1.4190 to 1.421
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, 734
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 98.14
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Hexen-2-one
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.