Läs mer
S Murray™ Samco™ Luer-spets spruta helt i glas
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa sprutor för en mängd olika forskningsapplikationer. S Murray™ Alla Luer-Tip-sprutor av glas är graderade och har luerkopplingar av glas.
- Syringe with glass luer fitting
- Fully interchangeable
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Glass |
| Produkttyp | All Glass Luer-tip Syringe |
| Kvantitet | 1/Ea. |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Anslutningstyp | Luer Tip |
| Graderad | Yes |