Läs mer
Aluminum sulfide, 99+%, (metals basis)
Produktkod. p-4407208
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11357587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012851.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1302-81-4 | Al2S3 | 150.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1302-81-4
Molekylformel Al2S3
Molekylvikt (g/mol) 150.14
MDL-nummer MFCD00014162
InChI-nyckel COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dialuminium(3+)trisulfandiid
LEDER [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum sulfide
Smältpunkt 1100°C
Färg Gult
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall >99% (Metal basis)
Formel vikt 150.16
Odör Like rotten eggs
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Yellowish granular
Densitet 2.02 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.