Läs mer
Azlon™ Ishinkar i polyuretan med lock
Produktkod. p-8001795
Färg:
Klart
Ljusblå
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11339623
Brand: Azlon IBB001P
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lämplig för användning med vatten-is, torris och saltlösningar
  • Ishinkar i svart, grönt och blått skinn av polyuretanskum
  • Idealisk för att separera arbetsområden efter färg
  • Inbyggda handtag gör det enkelt att lyfta och bära
  • Åttakantig form för enkel stapling och stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Höjd (metrisk) 185 mm
Bredd (metrisk) 330 mm
Vikt (metrisk) 1200 g
Design Åttkantig
Material Polyuretan
Typ Ishink
Färg Svart
Kapacitet (metrisk) 4.5 L