Läs mer
Bis(2-chloroethyl) ether, 99%
Produktkod. 11462347
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11462347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14234.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-44-4 | C4H8Cl2O | 143.01 g/mol
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2-kloretyl)eter används som lösningsmedel och smutsgasningsmedel. Den kan användas vid framställning av makrocykliska polyetrar, dibenso-18-krona-6-polyeter och dicyklohexyl-18-krona-6-polyeter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,1 g/L) vid 20 °C.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-44-4
Molekylformel C4H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 143.01
MDL-nummer MFCD00000975
InChI-nyckel ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
PubChem CID 8115
ChEBI CHEBI:34573
IUPAC-namn 1-klor-2-(2-kloretoxi)etan
LEDER ClCCOCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-chloroethyl) ether
Smältpunkt -50°C
Densitet 1.219
Kokpunkt 178°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Odör Pungent
Linjär formel ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1916
Beilstein 605317
Merck Index 14,3066
Löslighetsinformation Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Formel vikt 143.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2-chloroethyl) ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bis(2-chloroethyl) ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.