Läs mer
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene, 97%
Produktkod. p-7046591
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11368166
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15141.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.041 g/mol
[Bis(trifluoracetoxi)jod]bensen fungerar som ett reagens i Pummerer-liknande reaktioner. Det spelar en viktig roll i den direkta alfa-hydroxyleringen av ketoner under sura förhållanden. Det är involverat i cykliseringen av styrylaminer till N-alkyl eller N-arylindoler. Det fungerar som ett reagens för kemoselektiv avskyddning av dimetoxibensyletrar och tosyloxylering av anilider. Vidare används det vid syntes av 1,3,4-oxadiazoler genom oxidation av N-acylhydrazoner. Utöver detta används den i Hofmann-omlagringen för omvandling av cyklobutankarboxamid till cyklobutylaminhydroklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
[Bis(trifluoracetoxi)jod]bensen fungerar som ett reagens i Pummerer-liknande reaktioner. Det spelar en viktig roll i den direkta alfa-hydroxyleringen av ketoner under sura förhållanden. Det är involverat i cykliseringen av styrylaminer till N-alkyl eller N-arylindoler. Det fungerar som ett reagens för kemoselektiv avskyddning av dimetoxibensyletrar och tosyloxylering av anilider. Vidare används det vid syntes av 1,3,4-oxadiazoler genom oxidation av N-acylhydrazoner. Utöver detta används den i Hofmann-omlagringen för omvandling av cyklobutankarboxamid till cyklobutylaminhydroklorid.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2712-78-9
Molekylformel C10H5F6IO4
Molekylvikt (g/mol) 430.041
MDL-nummer MFCD00009672
InChI-nyckel PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC-namn [fenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxi-$l^{3}-jodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Smältpunkt 122°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 764767
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 430.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.