Läs mer
Corning™ G418 Sulfat, 50 mg/ml
BIOPHARMA
Produktkod. 15393671
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Produktkod. 15393671
Brand: Corning™ 30234CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blockerar polypeptidsyntes genom att hindra proteinförlängning. Corning™ G418 Sulfate är en aminoglykosid som i struktur liknar gentamicin, neomycin och kanamycin.
Välkänt, effektivt selektionsmedel G418 Sulfate rekommenderas för användning som selektionsmedel i ett koncentrationsområde på 100-800μ g/ml. Detta antibiotikum blockerar polypeptidsyntes genom att hindra proteinförlängning och hämmar selektion och underhåll av eukaryota celler stabilt transfekterade med neomycinresistensgenen. G418 är en aminoglykosid som i struktur liknar gentamicin, neomycin och kanamycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Koncentration 50 mg/mL
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
Formatera Plastflaska
Kvantitet 100 ml