Läs mer
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073530 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10102880
Brand: Fisher Chemical S/4400/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 10039-32-4, Smältpunkt: 35 grader C, Molekylformel: H25Na2O16P, Molekylvikt: 358.137, Förpackning: Plastpulverburk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10039-32-4
Molekylformel H25Na2O16P
Molekylvikt (g/mol) 358.137
MDL-nummer 149181
InChI-nyckel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 35°C
pH 9.0 to 9.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 358.13g/mol
Förpackning Pulverburk av plast