Läs mer
Gibco™ MEMα , nukleosider, ingen askorbinsyra
Produktkod. 10712124 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712124 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10712124 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1049001
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
MEMα (Minsta Essential Mediumα ) används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler.
MEMα (Minsta Essential Mediumα ) används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna MEMα ändras enligt följande:
Med: deoxiribonukleosider, ribonukleosider, L-glutamin, fenolröd
Utan: Askorbinsyra
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder MEMα
MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα är tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Detta MEM är modifierat utan askorbinsyra. MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
MEMα tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEMα (Minsta Essential Mediumα )
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Deoxiribonukleosider, Ribonukleosider
Utan tillsatser Ingen askorbinsyra
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 2– 8 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum