Läs mer
Thermo Scientific™ HMDS (hexametyldisilazane)
Produktkod. p-4527540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11552371
Brand: Thermo Scientific™ TS84770
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvidgar det praktiska området för GC kraftigt, vilket förbättrar kromatografiska resultat vid silylering av sockerarter och relaterade ämnen.
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazane) utökar avsevärt det praktiska området för GC, vilket förbättrar kromatografiska resultat vid silylering av sockerarter och relaterade ämnen.
  • Lämplig för att deaktivera och belägga kromatografiska underlag
  • Monofunktionell, gör polymerisation omöjlig och eliminerar ytfukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Avaktivera och belägga kromatografiska stöd
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 98 till 100 %
Objektbeskrivning 25 g
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 25 g
Standardkomponenter Hexametyldisilazan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P330-Skölj munnen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .