Läs mer
Sartorius™ MA100 Infraröd fuktanalysator
Produktkod. 10166861 Handla allt Sartorius Produkter
Visa:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10166861
Brand: Sartorius™ MA100C000230V1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket noggrann fuktanalysator med utmärkt reproducerbarhet. Sartorius™ MA100 Infrared Moisture Analyzer är snabb, mångsidig och väl lämpad för kvalitetskontroll och forskning och utveckling.
  • Högsta möjliga mätnoggrannhet som en termogravimetrisk fuktmätare för närvarande kan erbjuda
  • Omfattande funktioner för mångsidighet vid prov- och sekvensanalys
  • Mätning av fukthalt från 0,005 % till 100 %
  • Vägningskapacitet på 100g med 0,1mg upplösning
  • Automatisk slutpunktssökning/automatisk programmering för att bestämma bästa möjliga parametrar med en knapptryckning
  • Snabb uppvärmning av ett prov genom val av keramiskt värmeelement, en halogenlampa eller en CQR-lindad kvartsradiator, som alla är infraröda värmare
  • Snabb och enkel noggrannhetskontroll via DIN/ISO-kompatibel självtestning och självkalibrerande kapacitet tack vare den inbyggda kalibreringsvikten, reproTEST-funktionen och temperaturjusteringsset (tillbehör)
  • Värmekälla: Keramisk uppvärmning (mild och mjuk)
  • Antal mätprogram: 30
  • Mått (B x D x H): 350 x 453 x 156 mm
  • Rekommenderat fuktområde: 0,005 - 99,995 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Infraröd fuktanalysator
Certifikat och efterlevnad DIN/ISO-kompatibel
Visa Digital
Strömkrav 230 V