Läs mer
Sartorius™ MA35 Infraröd fuktanalysator
Produktkod. 15771396 Handla allt Sartorius Produkter
:
MA35 analysator
Produktkod. 15771396
Brand: Sartorius™ MA35M230N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grundmodellen för snabb och tillförlitlig analys av materialfuktigheten hos flytande, degiga och fasta ämnen med den termogravimetriska metoden. Den kompakta och robusta designen, i kombination med stor precision och mätnoggrannhet, gör MA35 till den idealiska produkten för enhetliga mätuppgifter.
  • Ogenomtränglig mot vibrationer och smuts tack vare robust design – garanterar tillförlitliga resultat även i hårda miljöer
  • Ett tidsbesparande alternativ till en torkugn – mätresultat på endast 10 till 20 minuter
  • Enkel hantering – idealisk för rutinkontroller
  • Val av två lägen för slutpunktsbestämning av en mätning – helautomatiska och timerlägen
  • 35 g vägningskapacitet
  • Rekommenderat fuktintervall från 3 till 99%
  • Temperaturintervall 40°till 160°C, justerbar i 1°inkrement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ingångar RS232C datagränssnitt