Läs mer
MES monohydrat, fri syra,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
Produktkod. 11466581
Brand: MP Biomedicals 0219483583
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En buffert som använder MES fri syra kan framställas genom att titrera den fria syran med natriumhydroxid till önskat pH (pKa± 1). Alternativt kan volymer av ekvimolär MES fri syra och natrium eller kalium MES blandas för att uppnå önskat pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4432-31-9
Molekylformel C6H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 195.233
MDL-nummer MFCD00149409
InChI-nyckel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletansulfonsyra
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MES monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 213.26
Procent renhet 99.6%