Läs mer
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4522146 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1200 U
2 000 enheter
5 x 1 200 enheter
Förpackningsstorlek:
1200 enheter
2000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10795441
Brand: Thermo Scientific™ ER1132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid GAGCT^C-ställen med SacI-restriktionsenzym, som presterar bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (isoschizomerer: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
Lambda-DNA digererad med SacI, 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym SacI
Kompatibel buffert Unik buffert (10X Buffer SacI)
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 x 1 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning