Läs mer
SGE™ Gastät kolvspruta med PTFE Luer Lock
Produktkod. 10553904
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10553904
Brand: SGE™ 008975
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Headspace-sprutor med en speciell Luer Lock-sond
  • För markgasprovtagning
  • Speciell Luer-låsprob har ett sidohål för effektivt provintag
  • Utrustad med en ventil (SVLL)
  • Gastät
  • Volym: 10 ml
Specifikationer
För användning med (applikation) För markgasprovtagning
Inkluderar PTFE luer-lock ventil
Produkttyp Kolvspruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml