missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trifluoroacetic anhydride, 99+%

Produktkod. p-7021327
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11473910

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13614.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210.03 g/mol

Trifluorättiksyraanhydrid används för införande av trifluoracetylgrupp i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av N- och O-trifluoracetylderivat av ett brett spektrum av biologiskt aktiva föreningar för gaskromatografianalys. Det spelar en viktig roll som torkmedel för trifluorättiksyra. Det används också vid oxidation av aldehyder till syror, estrar, amider samt för att skydda alkoholer och aminer. Dessutom används det som analytiska reagenser, lösningsmedel och dehydratiseringskondenseringsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt av fluorfinkemikalier, läkemedel och jordbrukskemikalier.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Trifluorättiksyraanhydrid används för införande av trifluoracetylgrupp i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av N- och O-trifluoracetylderivat av ett brett spektrum av biologiskt aktiva föreningar för gaskromatografianalys. Det spelar en viktig roll som torkmedel för trifluorättiksyra. Det används också vid oxidation av aldehyder till syror, estrar, amider samt för att skydda alkoholer och aminer. Dessutom används det som analytiska reagenser, lösningsmedel och dehydratiseringskondenseringsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt av fluorfinkemikalier, läkemedel och jordbrukskemikalier.

Löslighet Blandbar med bensen, diklormetan
, dietyleter, dimetylformamid, terahydrofuran och acetonitril.

Noter
Hygroskopisk och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 407-25-0
Molekylformel C4F6O3
Molekylvikt (g/mol) 210.03
MDL-nummer MFCD00000416
InChI-nyckel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
LEDER FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic anhydride
Smältpunkt -65°C
Densitet 1.503
Kokpunkt 39°C to 40°C
Linjär formel (CF3CO)2O
Brytningsindex 1.269
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 746197
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with benzene,dichloromethane,diethyl ether,dimethylformamide,terahydrofuran and acetonitrile.
IUPAC-namn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat
Formel vikt 210.03
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Trifluoroacetic acidanhydride

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.