Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vacuum Aspirator polyetenpump
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
9,5 mm
Beskrivning
Vacuum Aspirator Pump arbetar på ett vattentryck över 11psi och har snabbkopplade slangar och maximalt flöde på 6L/min.
- Sugpump av högdensitetspolyeten arbetar på vattentryck över 11psi (7584 N/m2)
- Inbyggd backventil motstår frätande filtrat och ångor
- Snabbkoppling av slangkopplingen klarar 6,4 till 9,5 m (0,25 till 0,375 tum) ID-slang
- Hangänga krananslutning är 9,5 mm (0,375 tum) ID Maximalt uppnåeligt vakuum är 69,6 cm Hg (27,4 tum) med flöde av 6 L (1,5 gal.)/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 9,5 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| För användning med | 6,4 till 9,5 mm (0,25 till 0,375 tum) ID |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Cylindrisk |