Läs mer
Vinyl iodide, tech. 85%
Produktkod. p-7045976
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11343296
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12656.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 593-66-8 | C2H3I | 153.95 g/mol
Vinyljodid är en viktig mellanprodukt som används i organisk syntes, kemisk forskning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Vinyljodid är en viktig mellanprodukt som används i organisk syntes, kemisk forskning och läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda
i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-66-8
Molekylformel C2H3I
Molekylvikt (g/mol) 153.95
MDL-nummer MFCD00039404
InChI-nyckel GHXZPUGJZVBLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl iodide, ethene, iodo, iodoethylene, vinyl iodide, tech., 1-iodoethylene, iodoethyl, iodo-ethene, 1-iodoethyl, 1-iodoethylene #, vinyl iodide, tech
PubChem CID 68976
ChEBI CHEBI:51315
IUPAC-namn jodeten
LEDER IC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyl iodide
Densitet 2.08
Kokpunkt 55°C to 56°C
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 1 g
Beilstein 1731578
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 153.95
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.