CAS RN 102190-55-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
28-Oxo Ivermectin B1a (Impurity), TRC
CAS: 102190-55-6 Molekylformel: C48 H72 O15 Molekylvikt (g/mol): 889.08 Synonym: Avermectin A1a, 5-O-demethyl-22,23-dihydro-28-oxo- (9CI) LEDER: CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/C(=O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2