CAS RN 106391-24-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Cytosin-5,6-d2, TRC
CAS: 106391-24-6 Molekylformel: C4 2H2 H3 N3 O Molekylvikt (g/mol): 113.11 Synonym: 2(1H)-Pyrimidinone-4,5-d2, 6-amino- (9CI),Cytosine-d2,Cytosine-5,6-D2,4-Aminopyrimidin-2(1H)-one-5,6-d2 IUPAC-namn: 4-amino-5,6-dideuterio-1H-pyrimidin-2-ett LEDER: [2H]C1=C([2H])C(=NC(=O)N1)N