accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 111762-30-2

SClMgBr

CAS RN 111762-30-2

IUPAC Namn: magnesium(2+) 5-chlorothiophen-2-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 5-chlorothiophen-2-ide bromide
Molekylvikt (g/mol): 221.78
Molekylär sammansättning: C4H2BrClMgS
InChi Key: XALGVPKDKLSEQN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].ClC1=CC=[C-]S1
Kokpunkt 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat