accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1240257-43-5

SFFFFFClOH

CAS RN 1240257-43-5

IUPAC Namn: 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenol
Synonymer: 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenol
Molekylvikt (g/mol): 254.6
Molekylär sammansättning: C6H4ClF5OS
InChi Key: NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat