accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CONSOOO

CAS RN 136997-71-2

IUPAC Namn: 1-(dimethylcarbamoyl)-4-(2-sulfonatoethyl)pyridin-1-ium
Synonymer: 1-(dimethylcarbamoyl)-4-(2-sulfonatoethyl)pyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol): 258.29
Molekylär sammansättning: C10H14N2O4S
InChi Key: SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat