CAS RN 139042-59-4
IUPAC Namn:
1-(6-bromopyridin-3-yl)ethan-1-one
Synonymer:
1-(6-bromopyridin-3-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol):
200.04
Molekylär sammansättning:
C7H6BrNO
InChi Key:
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CN=C(Br)C=C1
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-Acetyl-6-bromopyridin, 97 %
CAS: 139042-59-4 Molekylformel: C7H6BrNO Molekylvikt (g/mol): 200.035 MDL-nummer: MFCD04974527 InChI-nyckel: MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-acetyl-2-bromopyridine,1-6-bromopyridin-3-yl ethanone,2-bromo-5-acetylpyridine,1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone,1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one,3-acetyl-6-bromopyridine,ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl,1-6-bromopyrid-3-yl ethanone,1-6-bromo-3-pyridyl ethanone,acmc-209cij PubChem CID: 15668195 IUPAC-namn: 1-(6-brompyridin-3-yl)etanon LEDER: CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br