accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1416324-85-0

H3COOOOHOHOCH3OH

CAS RN 1416324-85-0

IUPAC Namn: hexyl 3,4,5-trihydroxy-2-methoxy-6-oxo-6H-benzo[7]annulene-8-carboxylate
Synonymer: hexyl 1,2,9-trihydroxy-3-methoxy-8-oxobenzo[7]annulene-6-carboxylate
Molekylvikt (g/mol): 362.38
Molekylär sammansättning: C19H22O7
InChi Key: UBQFTTUFRSSOHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCOC(=O)C1=CC(=O)C(O)=C2C(O)=C(O)C(OC)=CC2=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat