CAS RN 15489-27-7
CAS RN 15489-27-7
IUPAC Namn:
copper(2+) dilithium(1+) tetrachloride
Synonymer:
copper(2+) dilithium(1+) tetrachloride
Molekylvikt (g/mol):
219.23
Molekylär sammansättning:
Cl4CuLi2
InChi Key:
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Li+].[Li+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu++]
1
–
3
av
3
Resultat
1
Dilithium tetrachlorocuprate, 0.1M solution in THF
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
2
Lithium tetrachlorocuprate, 0.1M in THF
CAS: 15489-27-7 Molekylformel: Cl4CuLi2 Molekylvikt (g/mol): 219.226 MDL-nummer: MFCD00011081 InChI-nyckel: HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J PubChem CID: 11074879 IUPAC-namn: dilitium;tetraklorkoppar(2-) LEDER: [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
3
Dilitiumtetraklorkuprat, 0,1 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.24 g/mol