accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17261-28-8

HOOP

CAS RN 17261-28-8

IUPAC Namn: 2-(diphenylphosphanyl)benzoic acid
Synonymer: 2-(diphenylphosphanyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 306.3
Molekylär sammansättning: C19H15O2P
InChi Key: UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Procent renhet 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat