CAS RN 2976-74-1
CAS RN 2976-74-1
IUPAC Namn:
2-(2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
Synonymer:
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol):
221.03
Molekylär sammansättning:
C8H6Cl2O3
InChi Key:
RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
1
–
1
av
1
Resultat
1
2,3-Dichlorophenoxyacetic acid, 97%
CAS: 2976-74-1 Molekylformel: C8H6Cl2O3 Molekylvikt (g/mol): 221.033 MDL-nummer: MFCD00004299 InChI-nyckel: RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,3-dichlorophenoxyacetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy acetic acid,2,3-dichlorophenoxy acetic acid,2,3-dichlorophenoxyaceticacid,acetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy,acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy,pubchem23860,acmc-20a9i3,2,3-dichloro phenoxyacetic acid,acetic acid,3-dichlorophenoxy PubChem CID: 18105 IUPAC-namn: 2-(2,3-dichlorophenoxy)acetic acid LEDER: C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)OCC(=O)O