accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 33695-58-8

H3COH2N

CAS RN 33695-58-8

IUPAC Namn: 4-ethylbenzamide
Synonymer: 4-ethylbenzamide
Molekylvikt (g/mol): 149.19
Molekylär sammansättning: C9H11NO
InChi Key: YKFAFWKDOSYQIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC=C(C=C1)C(N)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat