accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 402-24-4

H2CFFF

CAS RN 402-24-4

IUPAC Namn: 1-ethenyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-ethenyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 172.15
Molekylär sammansättning: C9H7F3
InChi Key: ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=CC(C=C)=C1
Kokpunkt 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat