accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 588-32-9

HOOOCl

CAS RN 588-32-9

IUPAC Namn: 2-(3-chlorophenoxy)acetic acid
Synonymer: M-chlorophenoxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol): 186.59
Molekylär sammansättning: C8H7ClO3
InChi Key: XSBUXVWJQVTYLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)COC1=CC=CC(Cl)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat