accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58884-89-2

SClNNHNN

CAS RN 58884-89-2

IUPAC Namn: 5-(5-chlorothiophen-2-yl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Synonymer: 5-(5-chlorothiophen-2-yl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Molekylvikt (g/mol): 186.62
Molekylär sammansättning: C5H3ClN4S
InChi Key: YNPSRXVKAZLDJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(S1)C1=NNN=N1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat