accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHOOFFF

CAS RN 647855-22-9

IUPAC Namn: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Synonymer: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 236.15
Molekylär sammansättning: C9H7F3O4
InChi Key: PHSHCIBRNMLSBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C(O)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat