CAS RN 861446-14-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Resveratrol 3,4'-Diacetat, TRC
CAS: 861446-14-2 Molekylformel: C18 H16 O5 Molekylvikt (g/mol): 312.317 Synonym: 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol 1-Acetate,5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol Monoacetate IUPAC-namn: [4-[(E)-2-(3-acetyloxi-5-hydroxyfenyl)ethenyl]fenyl] acetat LEDER: CC(=O)Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(OC(=O)C)c2)cc1