CAS RN 878983-38-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Kampanjer är tillgängliga
Tocris Bioscience™ AKOS 022
Tocris Bioscience™ AKOS 022
Voltage-dependent anion channel (VDAC) inhibitor