accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFOHO

CAS RN 1000339-57-0

IUPAC Namn: 2-[3-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Synonymer: [3-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 234.17
Molekylär sammansättning: C10H9F3O3
InChi Key: VEEJCMLHVUBOPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CC(O)=O)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat