accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNNHNOOCH3CH3CH3

CAS RN 1042917-44-1

IUPAC Namn: tert-butyl N-{1-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}carbamate
Synonymer: tert-butyl N-{1-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}carbamate
Molekylvikt (g/mol): 403.33
Molekylär sammansättning: C21H34BN3O4
InChi Key: JGRVQSYVAOLRKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat