accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10558-44-8

OHNSS

CAS RN 10558-44-8

IUPAC Namn: N-[bis(thiophen-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Synonymer: N-[bis(thiophen-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol): 209.28
Molekylär sammansättning: C9H7NOS2
InChi Key: UXSSDPITEOFAMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ON=C(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat