CAS RN 1114823-93-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
5-(Chlorosulfonyl)-3-methylthiophene-2-carboxylic Acid, TRC
CAS: 1114823-93-6 Molekylformel: C6H5O4S2Cl Molekylvikt (g/mol): 240.68 IUPAC-namn: 5-chlorosulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid LEDER: Cc1cc(sc1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl