CAS RN 118292-41-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Tazarotenic Acid, TRC
CAS: 118292-41-4 Molekylformel: C19 H17 N O2 S Molekylvikt (g/mol): 323.41 Synonym: 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]- (ACI),2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv. (ZCI),3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]- (9CI),6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid (ACI),AGN 190299,Tazarotenic acid IUPAC-namn: 6-[2-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylic acid LEDER: CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#Cc3ccc(cn3)C(=O)O