CAS RN 1184999-77-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Lansoprazole Sulfone-d4, TRC
CAS: 1184999-77-6 Molekylformel: C16H10D4F3N3O3S Molekylvikt (g/mol): 389.38 Synonym: 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole-d4,AG 1813-d4 LEDER: CC(C(OCC(F)(F)F)=CC=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])(=O)=O