CAS RN 1189456-27-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Tegafur-13C,15N2, TRC
CAS: 1189456-27-6 Molekylformel: 13C C7 H9 F 15N2 O3 Molekylvikt (g/mol): 203.15 Synonym: Tegafur 13C,15N2 IUPAC-namn: 5-fluoro-1-(oxolan-2-yl)(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidine-2,4-dione LEDER: FC1=C[15N](C2CCCO2)[13C](=O)[15NH]C1=O