accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1189924-80-8

FBrNH2HCl

CAS RN 1189924-80-8

IUPAC Namn: 1-(3-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Synonymer: 1-(3-bromo-5-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol): 240.5
Molekylär sammansättning: C7H8BrClFN
InChi Key: OFYIDRUSNSFKEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat