CAS RN 1198090-71-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9-(2-oxiranylmethyl)-9H-carbazole, TRC
CAS: 1198090-71-9 Molekylformel: C18H17NO3 Molekylvikt (g/mol): 295.33 Synonym: 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole IUPAC-namn: 4-(oxiran-2-ylmethoxy)-9-(oxiran-2-ylmethyl)carbazole LEDER: C(Oc1cccc2c1c3ccccc3n2CC4CO4)C5CO5