accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHFFF

CAS RN 1206593-33-0

IUPAC Namn: [4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Synonymer: [4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol): 220.19
Molekylär sammansättning: C10H11F3O2
InChi Key: SRVUDCQCZVEMAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=C(C=C(CO)C=C1)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat