CAS RN 1214347-60-0
CAS RN 1214347-60-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 1214347-60-0 Molekylformel: C8H5F3O3 Molekylvikt (g/mol): 206.12 MDL-nummer: MFCD09832367 InChI-nyckel: RCPCZEHIEZGLER-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 46311650 IUPAC-namn: 2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoic acid LEDER: C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)C(=O)O