accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CH3CCH3H3CFONH

CAS RN 1256255-84-1

IUPAC Namn: 7-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Synonymer: 7-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Molekylvikt (g/mol): 279.12
Molekylär sammansättning: C14H19BFNO3
InChi Key: OISLTYSRSUFGPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCN2)C=C1F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat