accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HNCH3HCl

CAS RN 128593-72-6

IUPAC Namn: (1-phenylethyl)(propan-2-yl)amine hydrochloride
Synonymer: isopropyl(1-phenylethyl)amine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol): 199.72
Molekylär sammansättning: C11H18ClN
InChi Key: SVRDLWQPQZOASL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(C)NC(C)C1=CC=CC=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat